AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers | Avantor
Hydrometers
Aräometer, 900 - 950 Kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
Artikelnr. AMARH827142
Anbieter:   Amarell
Hydrometers
Artikelnr. AMARH827142
Anbieter:  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Aräometer, 900 - 950 Kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
Preis
61,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 15 °C (without thermometer).
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Aräometer
  • Länge:
    330 mm
  • Seq:
    07
  • Teilung:
    0,5 kg/m³
  • Messbereich:
    900 - 950 Kg/m³