AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers | Avantor
Hydrometers
Aräometer, 850 - 900 Kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
Artikelnr. AMARH827140
Anbieter:   Amarell
Hydrometers
Artikelnr. AMARH827140
Anbieter:  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Aräometer, 850 - 900 Kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
Preis
61,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 15 °C (without thermometer).
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Aräometer
  • Länge:
    330 mm
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    0,5 kg/m³
  • Messbereich:
    850 - 900 Kg/m³
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.