AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers
Hydrometers
Aräometer, 650 - 700 kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
Catalog # AMARH827132
Supplier:   Amarell
Hydrometers
Catalog # AMARH827132
Supplier:  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Aräometer, 650 - 700 kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
Price
61,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 15 °C (without thermometer).
Specifications
  • Bezeichnung:
    Aräometer
  • Länge:
    330 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,5 kg/m³
  • Messbereich:
    650 - 700 kg/m³