Ultraschall-Abstands- und Näherungssensoren UPK 500 10 Meter Anschlusskabel Erfassungsbereich nominal, Standardversionen mm 80...500 Erfassungsbereich POR-Version für grosse Objekte mm 80...~800 Blindbereich (kein vernünftiges Analogsignal) mm 0...80 1 * 1 ST
Artikelnr. SNSTUPK500PDPS24AB
Lieferant: SENSORTECHNIK TRENKA
Frequently Bought Together