Microplates, 96-well
96-Well-Platte, U-Boden, steril, Klar, 367 µl, 96
Artikelnr. KART2621/S
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Multiple-well plates (96 sample wells) in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells.
- Aseptic or sterile
- Single-wrapped
Bestellinformation: PS covers are sold separately.
Spezifikationen
- Anz. Wells:96
- Volumen:367 µl
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:96-Well-Platte, U-Boden, steril
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- KART2623Deckel für 96-Well-Mikrotiterplatten, PS, aseptischEinloggen für Verfügbarkeit1 * 50 ST - 71,30 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- KART2623/SDeckel für 96-Well-Mikrotiterplatten, PS, sterilEinloggen für Verfügbarkeit1 * 50 ST - 74,40 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.