AuftragsverfolgungKontakt
Microplates, 96-well
96-Well-Platte, flacher Boden, steril, Klar, 370 µl, 96
Artikelnr. KART2620/S
Anbieter:   KARTELL
Microplates, 96-well
Artikelnr. KART2620/S
Anbieter:  KARTELL
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
96-Well-Platte, flacher Boden, steril, Klar, 370 µl, 96
Preis
91,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Multiple-well plates (96 sample wells) in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells.
  • Aseptic or sterile
  • Single-wrapped
 : PS covers are sold separately.
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    96
  • Volumen:
    370 µl
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    96-Well-Platte, flacher Boden, steril
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KART2623
    Deckel für 96-Well-Mikrotiterplatten, PS, aseptisch
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - 71,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KART2623/S
    Deckel für 96-Well-Mikrotiterplatten, PS, steril
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - 74,40 €