ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite 2-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG: Infrarot UEG Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer O2-Sensor, Messbereich: 0-30% Weiter 3 Steckplätze für die Bestückung mit elektrochemischen Sensoren frei, einfache 1 * 1 ST
  RAESMAA3B400E00020
MultiRAE Lite 2-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG: Infrarot UEG Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer O2-Sensor, Messbereich: 0-30% Weiter 3 Steckplätze für die Bestückung mit elektrochemischen Sensoren frei, einfache 1 * 1 ST
  RAESMAA3B400E00020
Frequently Bought Together