AuftragsverfolgungKontakt
Probenlöffel, Einweg, SteriWare®
Probenlöffel, Einweg, SteriWare®
Weiß, unsteril, 185 mm, 48×35 mm, 10 ml, PS
Artikelnr. SAMP8088A-10
Anbieter:   Sampling Systems
Probenlöffel, Einweg, SteriWare®
Artikelnr. SAMP8088A-10
Anbieter:  Sampling Systems
Probenlöffel, Einweg, SteriWare®
Probenlöffel, Einweg, SteriWare®
Weiß, unsteril, 185 mm, 48×35 mm, 10 ml, PS
Preis
99,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Diese sterilen Einweg-Probenlöffel sind ideal zum Abgeben und Proben kleiner Mengen. Hergestellt aus lebensmittelechtem Polystyrol (PS) oder Polypropylen (PP).
  • In einem Reinraum geformt und verpackt
  • In den Farben Weiß, Rot und Blau erhältlich
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Polymeren
  • BSE-/TSE-frei
  • Steril gammabestrahlt erhältlich (SAL 10⁻⁶)
  • Das Risiko einer Kreuzkontamination ist ausgeschlossen – das Gerät kann direkt aus der Verpackung verwendet werden
  • Keine Reinigung vor oder nach der Probenentnahme erforderlich
Vollständige Rückverfolgbarkeit der Chargen.
 : Einzeln verpackt.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    10 ml
  • Bezeichnung:
    Weiß, unsteril
  • Länge:
    185 mm
  • Material:
    PS
  • Seq:
    03
  • Löffelmaße:
    48×35 mm