AuftragsverfolgungKontakt
Handheld digital microscopes, special light, stroboscopic | Avantor
Handheld digital microscopes, special light, stroboscopic
Microscope with stroboscopic light, 60 fps, AM3713TB, 10 - 70×, 200×, 8 LEDs, VGA (640×480)
Artikelnr. IDCPAM3713TB
Handheld digital microscopes, special light, stroboscopic
Artikelnr. IDCPAM3713TB
Handheld digital microscopes, special light, stroboscopic
Handheld digital microscopes, special light, stroboscopic
Microscope with stroboscopic light, 60 fps, AM3713TB, 10 - 70×, 200×, 8 LEDs, VGA (640×480)
Preis
483,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Portable microscopes with stroboscopic technology to capture fast moving objects.
  • Perfect pictures thanks to reduced motion blur, even under higher magnification
  • Stroboscopic light mode can be switched on and off
  • High speed USB 2.0 output
  • Edge series model with high-quality optics provides a very sharp, bright and natural colour image with very low aberration and vignetting
  • AM3715TB features exchangeable caps and an external trigger to synchronise picture capturing
  • Wireless streaming to a tablet, smartphone, or computer is possible in combination with WF-10 unit (to be ordered separately)
Ideal for use in monitoring production lines in a manufacturing environment, or observing subjects such as a tadpole in a laboratory.
Lieferumfang: Supplied with carrying pouch and software (DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)).
Achtung! Bitte beachten: Please note: For optimal results the environmental lighting should be lower than normal and the microscope should be closer to the object being viewed.
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    10 - 70×, 200×
  • Modell:
    AM3713TB
  • Auflösung:
    VGA (640×480)
  • Bezeichnung:
    Microscope with stroboscopic light, 60 fps
  • Beleuchtung:
    8 LEDs
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IDCPRK-06A
    Tabletop stand for handheld Dino-Lite microscopes, RK-06-A, incl. extension arm RK-10-EX
    150×220×270 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 252,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-2923
    Wi-Fi-Streamer mit Bedienungsanleitung, Netzteil und 1880 Ah-Li-Ion-Batterie
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 329,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-1821
    Fußpedal, ermöglicht Anwendern ein Bild mit dem Fuß zu machen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 63,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-2517
    Robustes, hochwertiges Stativ für Dino-Lite-Mikroskope, RK-10A, inkl. HD-P1-Halterung und horizontaler Arm RK-10-EX
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 340,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.