MultiRAE Lite O2/UEG/PID/NO/NO2 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG: katalytischer UEG Sensor, Messbereich: 0-100% UEG (55 Korrekturfaktoren im Speicher) O2: elektrochemischer O2-Sensor, Messbereich: 0-30% PID: Photo-Ionisations-Sensor, Mes 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3A2C145E020
Lieferant: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together