AuftragsverfolgungKontakt
Retort rods, non-threaded | Avantor
Retort rods, non-threaded
12 mm, 300 mm
Artikelnr. BOCH5140-300
Anbieter:   BOCHEM
Retort rods, non-threaded
Artikelnr. BOCH5140-300
Anbieter:  BOCHEM
Retort rods, non-threaded
Retort rods, non-threaded
12 mm, 300 mm
Preis
31,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Anodised aluminium.
Spezifikationen
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    01