Deckgläser
High precision cover glasses, 18×18 mm, #1,5, Borosilikatglas
630-2185
Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1.
- Farblos, für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet
- Hochpräzise Deckgläser mit einer Dicke von 170 μm
- Besonders empfehlenswert für Objektive mit hoher numerischer Apertur und hoher Auflösung
Recommended for objectives with high numerical aperture and resolution.
- Nr.:#1,5
- Bezeichnung:High precision cover glasses
- L×B:18×18 mm
- Material:Borosilikatglas
- Seq:01
- Cat. No.:630-2185