Bürste, FlexBrush™
Adapter für FlexBrush™, 305 mm, Polyester, Kunststoff, 292 mm
129-1068
Die FlexBrush™ ist ideal für die Reinigung über und um Rohrleitungen und Armaturen. Der flexible Kopf kann vom Benutzer für individuelle Reinigungsanwendungen verformt werden.
- Biegbare Bürste mit Polyester- oder Mikrofaser-Bezug
- Ende mit Trapezgewinde eignet sich für den Anschluss verschiedener Griffe für eine verlängerte Reichweite
- Bezüge sind beständig gegen starke Desinfektionsmittel; autoklavierbar
- Borstenmaterial:Polyester
- Stiel-/Griff-Material:Kunststoff
- Bezeichnung:Adapter für FlexBrush™, 305 mm
- Seq:03
- Gesamtlänge:292 mm
- Cat. No.:129-1068
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend