AuftragsverfolgungKontakt
Transportwagen | Avantor
Transportwagen
Transportwagen, Standard-Ausführung, SW, 895×595×960 mm, 17,8 kg, 3
Artikelnr. HUPF0111962
Anbieter:   HUPFER METALLWERKE
Transportwagen
Artikelnr. HUPF0111962
Anbieter:  HUPFER METALLWERKE
Transportwagen
Transportwagen
Transportwagen, Standard-Ausführung, SW, 895×595×960 mm, 17,8 kg, 3
Preis
787,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transportwagen, komplett mit 25 mm tiefen Ablagen. Die Ablagen sind für eine leichte Reinigung an den Kanten abgeschrägt. Mit vier Lenkrollen, zwei davon feststellbar.
  • Korrosionsbeständig
  • Abweiserrollen aus elastischem, stoßfestem Kunststoff schützen den Wagen rundum vor Beschädigungen
  • Wartungsfrei
Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Transportwagen, Standard-Ausführung, SW
  • B×T×H:
    895×595×960 mm
  • Böden:
    3
  • Gewicht:
    17,8 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HUPF0114507
    Galerie, Edelstahl, vierseitig, Höhe 50 mm, für 600×400 mm hohe Regale
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 269,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HUPF0114502
    Galerie, Edelstahl, Höhe: 50 mm, Breite: 799 mm, Tiefe: 430 mm, für 800×500 mm Regale
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 248,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.