AuftragsverfolgungKontakt
Erlenmeyer flasks with screw cap | Avantor
Erlenmeyer flasks with screw cap
100 ml, 100 mm, 64 mm, GL 25
Artikelnr. KAVA632426731100
Anbieter:   Kavalier
Erlenmeyer flasks with screw cap
Artikelnr. KAVA632426731100
Anbieter:  Kavalier
Erlenmeyer flasks with screw cap
Erlenmeyer flasks with screw cap
100 ml, 100 mm, 64 mm, GL 25
Preis
636,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3, clear, with teflon lined blue PP screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Volume graduations and labelling area. Cap temperature resistant up to 140 °C.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    64 mm
  • Gewinde:
    GL 25
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    100 mm
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.