AuftragsverfolgungKontakt
Lab markers | Avantor
Lab markers
LabMarker, feine Spitze, Schwarz
Artikelnr. 811-0177
Anbieter:   MICRONOVA
Lab markers
Artikelnr. 811-0177
Anbieter:  MICRONOVA
Lab markers
Lab markers
LabMarker, feine Spitze, Schwarz
Preis
98,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Die Permanentmarkierstifte für das Labor zeichnen sich durch eine Tinte aus, die eine Beschriftung von kalten und nassen Oberflächen, Kunststoffbeuteln oder Einweg-Laborprodukten ermöglicht. Die Beschriftung schmiert nicht auf wiederverwendbaren Laborartikeln aus Glas, Metall oder Porzellan, kann aber abgerieben werden.
  • Feine Spitze, schwarze Tinte
  • Permanent auf den meisten Oberflächen
  • Alkoholbeständig
  • Schnell trocknend
  • Gammabestrahlt erhältlich
Materials of construction: High-density poly barrel. Permanent, quick drying, alcohol- resistant black ink.
Chemical compatibility: Holds up to wipedown with IPA, bleach, and phenols. Integrity of printed barrel will be compromised with thinners and strong solvents.
Achtung! Bitte beachten: Markers cannot be used with Ethanol or other alcohols.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    LabMarker, feine Spitze
  • Seq:
    01