AuftragsverfolgungKontakt
Milchbutyrometer | Avantor
Milchbutyrometer
Butyrometer for milk, 0 - 9% : 0,1
Artikelnr. GERB3155-C
Anbieter:   GERBER FUNKE
Milchbutyrometer
Artikelnr. GERB3155-C
Anbieter:  GERBER FUNKE
Milchbutyrometer
Milchbutyrometer
Butyrometer for milk, 0 - 9% : 0,1
Preis
21,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas.
  • With or without stopper
Available with a declaration of conformity per batch and type (in German only).
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Butyrometer for milk, 0 - 9% : 0,1
  • Seq:
    15
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 614-2028
    Stopfen, Kautschuk, konisch, für Butyrometer für alle Messmethoden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - 48,20 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.