Stopcock
6 mm, 12 mm
Artikelnr. BIBBSST106
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass with PTFE key.
- Barrels are highly polished and the keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
- Keys are fully interchangeable and supplied complete with plastic screw thread retaining device
- Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
Spezifikationen
- Bohrung Ø:6 mm
- Seq:04
- Für Schlauch I-Ø:12 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungBohrung ØVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungBohrung ØVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungBohrung ØVerfügbarkeitPreis