AuftragsverfolgungKontakt
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint | Avantor
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
500 ml, 155 mm, 34/35 NS
Artikelnr. BIBBFF500/5S
Anbieter:   SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Artikelnr. BIBBFF500/5S
Anbieter:  SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
500 ml, 155 mm, 34/35 NS
Preis
557,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar, mit kurzem Hals.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Flacher Boden ermöglicht den Einsatz mit Kochplatten. Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
  • Hülse:
    34/35 NS
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    155 mm
  • Seq:
    18