Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
150 ml, 110 mm, 29/32 NS
Catalog # BIBBFF150/4S
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar, mit kurzem Hals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Flacher Boden ermöglicht den Einsatz mit Kochplatten. Beschriftungsfeld.
Specifications
- Hülse:29/32 NS
- Kapazität:150 ml
- Höhe:110 mm
- Seq:09