AuftragsverfolgungKontakt
Mischzylinder,PYREX® | Avantor
Mischzylinder,PYREX®
1000 ml, 10,0 ml, 505 mm, 10,0 ± ml, 45/40
Artikelnr. BIBB3211/16MP
Anbieter:   SciLabware
Mischzylinder,PYREX®
Artikelnr. BIBB3211/16MP
Anbieter:  SciLabware
Mischzylinder,PYREX®
Mischzylinder,PYREX®
1000 ml, 10,0 ml, 505 mm, 10,0 ± ml, 45/40
Preis
923,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with polyethylene (PE) stopper, class B.
  • Cylinders have hexagonal foot
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
Height values = maximum height
Zertifizierung: ISO 4788
Spezifikationen
  • NS:
    45/40
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    505 mm
  • Seq:
    07
  • Teilung:
    10,0 ml
  • Toleranz:
    10,0 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.