AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter | Avantor
Pulvertrichter
100 mm, 21 mm, 26 mm
Artikelnr. BELAH146600100
Pulvertrichter
Artikelnr. BELAH146600100
Pulvertrichter
Pulvertrichter
100 mm, 21 mm, 26 mm
Preis
93,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
Specially designed for transferring powders. These funnels have 60º angle and a wide stem for clog-free filling.
Dokumente
Spezifikationen
  • Trichter A-Ø:
    100 mm
  • Seq:
    03
  • Stiel A-Ø:
    21 mm
  • Stiel Länge:
    26 mm