AuftragsverfolgungKontakt
Scheren, Soft-Cut | Avantor
Scheren, Soft-Cut
150 mm
Artikelnr. WEDO9896
Anbieter:   WEDO WERNER DORSCH
Scheren, Soft-Cut
Artikelnr. WEDO9896
Anbieter:  WEDO WERNER DORSCH
Scheren, Soft-Cut
Scheren, Soft-Cut
150 mm
Preis
15,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl mit Kunststoffgriffen. Universalscheren für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Ergonomisch geformte, gummierte Griffzonen für bequemes Handling
  • Exakt zugeschliffene Schneiden für perfekten Schnitt
  • Mit Schraube zum Nachjustieren
Spezifikationen
  • Länge:
    150 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.