Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, 7950 series, width 110 mm, BBP™11, 70 m, Blau
Artikelnr. BRDY804454
Anbieter: Brady
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Thermal transfer printer ribbon, 7950 series, width 110 mm
- Länge:70 m
- Seq:12
- Für:BBP™11