Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 120 mm, Weiß, PP
Artikelnr. NALG712155-1200
Springe zu:
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Spezifikationen
- Verschlussgröße:120 mm
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Replacement closure
- Material:PP
- Seq:42
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.