Griffinbecher, PP
250 ml, 95 mm, 70 mm, 5 ml
Artikelnr. BURK7122-0250
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Laborbecher nach DIN 12331 und ISO 7056 (Glas), vielseitig einsetzbar.
- PP, hochtransparent
- Aufgedruckte blaue Skala
- Bruchsicher
Bei der Abnahme größerer Stückzahlen ist ein individueller Aufdruck möglich.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Dokumente
BURK7122-0250_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ext.Ø:70 mm
- Graduierungsintervall:5 ml
- Kapazität:250 ml
- Höhe:95 mm
- Seq:03