Auswertegerät für Strömungssensoren Type: SSAE 400 Technische Daten: Auswerteeinheit für Staub + Gas EX Ex-Zeichen Staub: II 2D IP65 T92°C Ex-Zeichen Gas: II (1) 2G ex em [ia] IIc T6 Zulassung: TÜV 04 ATEX Betriebsspannung: 24V DC Bestehend aus Auswe 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP11302
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together