Zerstäuberpumpe für Tropfflaschen mit Mündung nach DIN-18, mit Schutzkappe, komplett montiert, ohne Flasche, Fördervolumen pro Hub 0,14 ml, Steigrohr 40 mm, passend für Flaschen 10-100 ml 1 * 20 ST
Catalog # MUEL14.198.02
Supplier: MUELLER KREMPEL
Frequently Bought Together