Hotplates
430×580 mm, 130...370 °C, 4000 W, Hotplate, HT 33-400, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
Artikelnr. GESTHT33-400
Anbieter: GESTIGKEIT HARRY
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Heizfläche:430×580 mm
- Heizleistung:4000 W
- Temperatur:130...370 °C
- Seq:18
- B×T×H:442×592×170 mm
- Typ:Hotplate, HT 33-400, aluminium alloy plate