Filter vials, SINGLE StEP™
PVDF, 0,2 µm, Rot
Artikelnr. 548-1404
Anbieter: THOMSON INSTRUMENT
Springe zu:
Product Details & Documents
Simple replacements for HPLC vials, HPLC caps, syringes, needles, and syringe filters. Filter vials minimise steps and loss of product. They protect HPLC, GC, GC-MS and LC-MS systems against contaminants and particulates.
- Compatible with both UHPLC and standard HPLC autosamplers
- Colour coded pre-slit caps for easy identification of membrane and porosity
- Low dead volume unit contains rugged PP insert with 450 µl loading capacity
Spezifikationen
- Membran:PVDF
- Porengröße:0,2 µm
- Farbe:Rot
- Seq:08
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.