AuftragsverfolgungKontakt
Stativstangen
12 mm, 450 mm
Catalog # 241-0379
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Stativstangen
Catalog # 241-0379
Stativstangen
Stativstangen
12 mm, 450 mm
Price
11,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Robust, sehr stabil
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    450 mm
  • Seq:
    02