AuftragsverfolgungKontakt
Ribbons for label printer BBP™11 | Avantor
Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, 7990 series, width 110 mm, BBP™11, 70 m, Weiß
Artikelnr. BRDY804464
Anbieter:   Brady
Ribbons for label printer BBP™11
Artikelnr. BRDY804464
Anbieter:  Brady
Ribbons for label printer BBP™11
Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, 7990 series, width 110 mm, BBP™11, 70 m, Weiß
Preis
167,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Thermal transfer printer ribbon, 7990 series, width 110 mm
  • Länge:
    70 m
  • Seq:
    14
  • Für:
    BBP™11