Agarose Basic
Glass bottle for solids, 1 kg
Artikelnr. A8963.1000
Anbieter: PanReac AppliChem
Springe zu:
Product Details & Documents
Specifications:
DNases/RNases/Proteases: not detectable
Ash: ≤ 0.45 %
Electroendoosmosis (EEO): 0.14 - 0.16
Gel strength (1 %): ≥ 1000 g/cm2
Gel strength (1.5 %): ≥ 2200 g/cm2
Gel point: 36 ± 1.5°C
Melting point: 88 ± 1.5°C
Clarity: max. 4 NTU
Sulfate: ≤ 0.15 %
- CAS Nummer:9012-36-6
- MDL-Nummer:MFCD00081294
- Schmelzpunkt:60…90 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-731-8
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 kg