AuftragsverfolgungKontakt
Agarose Basic | Avantor
Agarose Basic
Glass bottle for solids, 250 g
Artikelnr. A8963.0250
Anbieter:   PanReac AppliChem
Agarose Basic
Artikelnr. A8963.0250
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  9012-36-6
Agarose Basic
Agarose Basic
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  9012-36-6
Preis
203,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Specifications:
DNases/RNases/Proteases: not detectable
Ash: ≤ 0.45 %
Electroendoosmosis (EEO): 0.14 - 0.16
Gel strength (1 %): ≥ 1000 g/cm2
Gel strength (1.5 %): ≥ 2200 g/cm2
Gel point: 36 ± 1.5°C
Melting point: 88 ± 1.5°C
Clarity: max. 4 NTU
Sulfate: ≤ 0.15 %
  • CAS Nummer:9012-36-6
  • MDL-Nummer:MFCD00081294
  • Schmelzpunkt:60…90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-731-8
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g