ContactUsLinkComponent
[DE]TOXYRAE II GASWARNGERÄT FÜR O2 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät für Sauerstoff O2 0-30V% Alarme optisch, akustisch und Vibration Alarmgrenzen einstellbar EIN-Tasten-Bedienung daher geringe Einschulungskosten Funktionstest beim Einschalten von M 1 * 1 ST
Artikelnr. RAES045-0006-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
[DE]TOXYRAE II GASWARNGERÄT FÜR O2 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät für Sauerstoff O2 0-30V% Alarme optisch, akustisch und Vibration Alarmgrenzen einstellbar EIN-Tasten-Bedienung daher geringe Einschulungskosten Funktionstest beim Einschalten von M 1 * 1 ST
Artikelnr. RAES045-0006-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together