ContactUsLinkComponent
PRÜFRÖHRCHEN FÜR H2S 2,5 - 60 PPMV 1 * 10 ST
Catalog # RAESH10-103-10
Supplier:  RAE SYSTEMS
PRÜFRÖHRCHEN FÜR H2S 2,5 - 60 PPMV 1 * 10 ST
Catalog # RAESH10-103-10
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together