ContactUsLinkComponent
QRAE II Gaswarngerät für O2/LEL/CO 3-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse IP65 Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% (Patentierter Bleifreier Sauerstoffsensor mit erhöhter Lebensdaue 1 * 1 ST
Artikelnr. RAES020-0121-3B0
Lieferant:  RAE SYSTEMS
QRAE II Gaswarngerät für O2/LEL/CO 3-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse IP65 Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% (Patentierter Bleifreier Sauerstoffsensor mit erhöhter Lebensdaue 1 * 1 ST
Artikelnr. RAES020-0121-3B0
Lieferant:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together