ContactUsLinkComponent
RAEGUARD PID FGM-1002, ATEX Abmessungen: 5,0” L x 5,0” B x 4,5” H 127 mm x 127 mm x 115 mm Gewicht: 5,5 lbs (2,5 kg) Detektor: 3D PID-Sensor, Std. 10,6-eV-Lampe Messbereich: 0,01-19,9ppm Isobutylen-Äquivalent Kalibrierung: Vor-Ort-Kalibrierung (2 Pun 1 * 1 ST
Artikelnr. RAES036-0005-002
Lieferant:  RAE SYSTEMS
RAEGUARD PID FGM-1002, ATEX Abmessungen: 5,0” L x 5,0” B x 4,5” H 127 mm x 127 mm x 115 mm Gewicht: 5,5 lbs (2,5 kg) Detektor: 3D PID-Sensor, Std. 10,6-eV-Lampe Messbereich: 0,01-19,9ppm Isobutylen-Äquivalent Kalibrierung: Vor-Ort-Kalibrierung (2 Pun 1 * 1 ST
Artikelnr. RAES036-0005-002
Lieferant:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together