IFE 400/100 GSP INDUKT.FLÄCHENSCHALTER Induktiver Flächenschalter IFE 400/100 GSP Nennschaltabstand: 100 nicht bündig Einstellbereich max.: 150 mm Abmessung: L=400mm, B=100mm, H=130mm Betriebsspannung: 10…55V DC Schaltstrom: 400 mA Schaltfrequ 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP31018
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together