LNZ 450 GA-S STRÖMUNGSWÄCHTER F.LUFT Luftstromwächter LNZ 450 GA-S Abmessung: Gehäuse 78 x 50 x 44 mm Abmessung: Fühler G1/2 Gewinde, Gewindelänge 32mm Fühlerlänge inkl. Gewinde 48mm Betriebsspannung V: 24 DC +- 15% Stromaufnahme mA: 80 Last RL Ω: 20 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP11111
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together