KGEX 100 KAPAZITIVER EX-SENSOR, G1 Kapazitiver Füllstandssensor Ex-Sensor KGEX 100 Ausführung: G1 Nennschaltabstand mm: -10 nicht bündig Umgebungstemperatur °C: -25…+75 Ex-Zeichen: II 1D T95°C Zulassung: TÜV 03 ATEX 2046 Höchstwerte: Ci = vernachläs 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP21159
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together