ContactUsLinkComponent
LG 522 GSP LUFTSTROMWÄCHTER KOMPAKT Erfassungsbereich [m/s]: 0,5...15 Schaltstrom [mA]: 200 Last RL [Ω]: - Betriebsspannung [V]: 24 DC +/-20% Stromaufnahme [mA]: 70 Umgebungstemperatur [°C]: -20...+70 Temperaturgradient [K/min]: 200 Bereitschaftszeit 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP11163
LG 522 GSP LUFTSTROMWÄCHTER KOMPAKT Erfassungsbereich [m/s]: 0,5...15 Schaltstrom [mA]: 200 Last RL [Ω]: - Betriebsspannung [V]: 24 DC +/-20% Stromaufnahme [mA]: 70 Umgebungstemperatur [°C]: -20...+70 Temperaturgradient [K/min]: 200 Bereitschaftszeit 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP11163
Frequently Bought Together