SDN 503 GR INLINE STRÖMUNGSWÄCHTER Erfassungsbereich [ml/min] 0,1...500 Arbeitsbereich [ml/min] 1...200 Innendurchmesser [mm] 3,6 Durchflussmenge max. [l/h] 100 Schaltstrom [A] 1000 Schaltspannung [V] 30 AC/ 36 DC Last RL [Ω] - Betriebsspannung [V] 2 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP11277
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together