AuftragsverfolgungKontakt
Glasröhren
1,20±0,06 mm, 36,00±0,40 mm, ~1500 mm
Artikelnr. SCOR1193986
Anbieter:   Schott AG
Glasröhren
Artikelnr. SCOR1193986
Anbieter:  Schott AG
Glasröhren
Glasröhren
1,20±0,06 mm, 36,00±0,40 mm, ~1500 mm
Preis
142,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 9,8 kg
Product Details & Documents
AR-Glas®, clear.
  • Good chemical and physical properties
  • Suitable for the production of items that must normally withstand only brief exposure to aggressive chemicals
  • Not resistant to high thermal loads
Tube length ~1500 mm.
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    36,00±0,40 mm
  • Wandstärke:
    1,20±0,06 mm
  • Länge:
    ~1500 mm
  • Seq:
    11