AuftragsverfolgungKontakt
Glasröhren | Avantor
Glasröhren
1,50±0,06 mm, 32,00±0,29 mm, ~1500 mm
Artikelnr. SCOR1193963
Anbieter:   Schott AG
Glasröhren
Artikelnr. SCOR1193963
Anbieter:  Schott AG
Glasröhren
Glasröhren
1,50±0,06 mm, 32,00±0,29 mm, ~1500 mm
Preis
234,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 16,2 kg
Product Details & Documents
AR-Glas®, clear.
  • Good chemical and physical properties
  • Suitable for the production of items that must normally withstand only brief exposure to aggressive chemicals
  • Not resistant to high thermal loads
Tube length ~1500 mm.
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    32,00±0,29 mm
  • Wandstärke:
    1,50±0,06 mm
  • Länge:
    ~1500 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.