AuftragsverfolgungKontakt
Dry buffer packs, JAW™
Phosphate buffered saline (PBS), JAW™, 10X, dry buffer pack for 10 l of 1X/ pack, 43 mM NaH₂PO₄, 1,37 M NaCl, 27mM KCl and 14 mM KH₂PO₄, 7,4, 2
Artikelnr. RC-147
Anbieter:   G-Biosciences
Dry buffer packs, JAW™
Artikelnr. RC-147
Anbieter:  G-Biosciences
CAS Nummer:  
Dry buffer packs, JAW™
Phosphate buffered saline (PBS), JAW™, 10X, dry buffer pack for 10 l of 1X/ pack, 43 mM NaH₂PO₄, 1,37 M NaCl, 27mM KCl and 14 mM KH₂PO₄, 7,4, 2
CAS Nummer:  
Preis
130,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Premixed buffer powders that simply require adding water to generate a ready-to-use buffer.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    2
  • Bezeichnung:
    Phosphate buffered saline (PBS), JAW™, 10X, dry buffer pack for 10 l of 1X/ pack
  • pH-Wert:
    7,4
  • Inhalt:
    43 mM NaH₂PO₄, 1,37 M NaCl, 27mM KCl and 14 mM KH₂PO₄
Spezifikationen