Fixierbinde, Askina® Elast fine
Elastische Bandage, lose im Karton, 4000×80 mm
Artikelnr. BRAU9047085
Anbieter: B. Braun
Springe zu:
Product Details & Documents
Elastische Fixierbinde aus 54 % Polyamid und 46 % Viskose zur Fixierung von Wundauflagen und Schienen sowie für leichte Druckverbände.
- Ca. 140 % längselastisch
- Sicherer und langanhaltender Sitz durch Elastizität und anschmiegsames Material
- Hohe Stabilität durch gewebte Kante
DIN 61634
Spezifikationen
- Bezeichnung:Elastische Bandage, lose im Karton
- L×B:4000×80 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



