Sample bottles with or without push-on cap
20 ml, 45 mm, 30 mm
Artikelnr. SPVAE00920M
Anbieter: GRAVIS
Springe zu:
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, with or without natural PE push-on cap, assembled.
- Amber glass to protect light-sensitive materials
Bestellinformation: Replacement PE caps are available separately.
Spezifikationen
- Kapazität:20 ml
- Höhe:45 mm
- Seq:06
- Ø Hals:30 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.