AuftragsverfolgungKontakt
Vials, CrossLab
Vials, with glass insert, 0,25 ml, 12×32 mm, Nein, Screw
Artikelnr. HEWL8010-0162
Anbieter:   Agilent
Vials, CrossLab
Artikelnr. HEWL8010-0162
Anbieter:  Agilent
Vials, CrossLab
Vials, with glass insert, 0,25 ml, 12×32 mm, Nein, Screw
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These wide opening translucent vials are made from virgin PP and can be used with crimp or snap caps.
Certifications: Meets the requirements of 21 CFR 177.1520
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    12×32 mm
  • Kapazität:
    0,25 ml
  • Bezeichnung:
    Vials, with glass insert
  • Seq:
    07
  • Verschlusstyp:
    Screw