Vials, CrossLab
Vials, 0,25 ml, 12×32 mm, Nein, Screw
Artikelnr. HEWL8010-0161
Anbieter: Agilent
Springe zu:
Product Details & Documents
These wide opening translucent vials are made from virgin PP and can be used with crimp or snap caps.
: Meets the requirements of 21 CFR 177.1520
Spezifikationen
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:12×32 mm
- Kapazität:0,25 ml
- Bezeichnung:Vials
- Seq:04
- Verschlusstyp:Screw